Learn More
Thermo Scientific™ Kit de préparation de plasmide Mini GeneJET
Code produit. p-4530580 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
250 réactions
75mL
Code produit. 10319699
Marque: Thermo Scientific™ K0502
Effectuez l’isolement d’ADN plasmidique de haute qualité à partir de cultures d’E. coli recombinantes grâce à ce système simple, rapide et économique.
Le kit de minipréparation plasmidique GeneJET a recours à une technologie exclusive de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Le kit récupère jusqu’à 20 μg d’ADN plasmidique à copie élevée par procédure d’isolement.
Le kit fait appel à la technologie exclusive d’une membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique. Il permet de récupérer 20 μg maximum d’ADN plasmidique à copie élevée par procédure d’isolation.
  • Efficace : rendements élevés atteignant jusqu’à 20 μg d’ADN plasmidique de haute qualité
  • Rapide : la procédure prend moins de 14 minutes
  • Pratique : extraction de phénol / chloroforme ou précipitation d’alcool non requise
  • Pure : l’ADN purifié est prêt pour un emploi immédiat
Applications
Isolement rapide d’ADN plasmidique à pureté élevée pour toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, notamment :
  • Digestion FastDigest ou classique, par des enzymes de restriction
  • Séquençage fluorescent automatisé et radioactif
  • PCR
  • Transcription in vitro
  • Transformation
Principe
Une culture bactérienne est récoltée et lysée. Le lysat est ensuite éclairci par centrifugation et appliqué sur la colonne de silice pour lier de manière sélective les molécules d’ADN à une concentration élevée en sel. L’ADN adsorbé est lavé pour retirer les contaminants. L’ADN plasmidique pur est élué dans un petit volume de tampon d’élution ou d’eau. L’ADN purifié est prêt pour un emploi immédiat dans toutes les procédures de biologie moléculaire, comme la digestion rapide et conventionnelle avec des enzymes de restriction, la PCR, la transcription in vitro, la transformation et le séquençage automatisé. 
Recommandé dans les cas suivants :
Isolement rapide d’ADN très pur adaptée à toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, y compris : —FastDigest ou une procédure par restriction standard, —Séquençage fluorescent ou radioactif automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de silice
Balance Mini
Type d’échantillon Bactéries
À utiliser avec (application) PCR, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, transcription in vitro
Compatibilité à haut débit Compatible (collecteur sous vide)
Échelle de préparation < 100 µg d’ADN plasmidique (à petite échelle)
Gamme de produits GeneJET
Type de produit Kit Plasmide Miniprep
Quantité 50 préparations
Cible ADN plasmide
Heure du test < 14 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride