Learn More
Thermo Scientific™ XhoI FastDigest
Effectuez une digestion de l’ADN simple, double ou multiple en 5 à 15 minutes grâce à cette gamme complexe d’enzymes de restriction actives à 100 % dans un seul tampon universel.
Marque:  Thermo Scientific™ FD0695
111.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11843913
  • 160.00€ / 1200 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
• FastDigest XhoI (1,200 μL)
• 10X FastDigest Buffer (3 x 1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (3 x 1.0 mL)
Store at –20°C.
XhoI
Oui
Non
Enzyme de restriction
FastDigest
80°C
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green
37°C
3 x 400 μL (1200 réactions)
Clonage traditionnel
5' protruding ends
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2790296 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberFD0695
Numéro de lot2848476 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberFD0695
Numéro de lot2893243 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberFD0695
Numéro de lot2945911 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberFD0695
Numéro de lot3003083 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberFD0695
Nom du produit
Thermo Scientific™ XhoI FastDigest > 3 x 400 μl