Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest NotI
L’enzyme de restriction FastDigest NotI reconnaît les sites GC^GGCCGC et sa coupe est optimale à 37°C en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon universel FastDigest (isoschizomères : CciNI).
Marque:  Thermo Scientific™ FD0593
29.46 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10222590
  • 42.03€ / 20 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
• FastDigest NotI (20 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Not I
Oui
Non
Enzyme de restriction
FastDigest
80°C
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green
37°C
20 μlitres
Clonage traditionnel
5' protruding ends
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2826266 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberFD0593
Numéro de lot2863578 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberFD0593
Numéro de lot2918104 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberFD0593
Numéro de lot2947078 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberFD0593
Numéro de lot2989741 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberFD0593
Nom du produit
Thermo Scientific™ FastDigest NotI > 20 μl