Learn More
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Agitateur magnétique chauffant
Agitateur de plaque chauffante numérique avancé avec minuteur, inversion automatique, plaque CerAlTopTM garantissant des performances de thermorégulation de meilleure qualité et une sécurité optimale.
Marque: Velp Scientifica™ SB20500460
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Protection maximale pour l’opérateur et les échantillons
- Fourni avec 2 circuits de sécurité indépendants qui éteignent la chaleur pour éviter les risques possibles dans tous les cas de surtempérature (supérieure au point configuré)
- Lorsque la température de la plaque est de 50°C, l’écran affiche un message de plaque chauffante résiduelle pour éviter toute brûlure potentielle
- L’alarme de détection de sonde détecte lorsque la sonde externe n’est pas immergée dans le milieu et arrête la chaleur afin d’empêcher l’échantillon de brûler
- L’opérateur peut ajuster la température de fonctionnement maximale afin de répondre à toutes les normes de sécurité du laboratoire
- Certifié IP42 avec boîtier moulé sous pression résistant et une cannelure d’écoulement pour protéger toutes les parties internes de l’instrument contre les dommages potentiels
- Couvert par une garantie de 3 ans (inscrivez-vous en ligne pour obtenir l’extension de garantie)
- Un couvercle de silicone sur mesure est disponible en option pour une protection maximale de l’instrument
Thermorégulation à la pointe de la technologie
- Le logiciel de thermorégulation PID est extrêmement stable et rapide, avec un dépassement minimal
- Comprend une sonde Pt100 et peut être connecté au VTF pour un contrôle juste et précis de la température du milieu
- En travaillant avec la sonde Pt100, il est possible de choisir 2 modes de thermorégulation différents pour répondre à toutes les exigences
- RAPIDE : l’agitateur à plaque chaude atteint rapidement la température de consigne avec un dépassement minimal
- PRÉCIS : atteint la température de consigne plus lentement avec un dépassement optimisé
Interface utilisateur intelligente
- Le tout nouvel affichage LED blanc avec fond noir est facile à lire
- Avec un nouvel ensemble d’icônes, l’opérateur peut toujours lire clairement les conditions de travail
- Verrouillez les instruments en appuyant sur le bouton central pendant 3 secondes, une LED blanche clignote si une interaction est détectée
- Deux boutons rotatifs extrêmement précis contrôlent les réglages de température et de vitesse
- Il est nécessaire d’appuyer sur le bouton pour commencer à chauffer afin d’améliorer la sécurité
- Appuyez sur les deux boutons pour accéder au menu avancé afin de configurer tous les modes de fonctionnement
Performances supérieures
- Le moteur sans balais est capable de mélanger à une vitesse comprise entre 30 et 1 700 tr/min.
- La vitesse est toujours constante lorsque la viscosité change grâce à la compensation de couple SpeedServo™
- Le puissant aimant Alnico offre un couplage magnétique de pointe et garantit une agitation périphérique supérieure
- Le dessus est protégé contre les produits chimiques et les rayures par le revêtement en céramique CeAlTop™ résistant supérieur
- L’alliage d’aluminium garantit une homogénéité de température et un transfert de chaleur rapide
Spécification
Alliage d’aluminium revêtu de céramique | |
Agitateur à plaque chauffante AREX-6 Digital PRO, tige de support et thermorégulateur VTF Fuzzy Logic | |
AREX-6 Digital PRO + VTF | |
Température ambiante à 370°C | |
50/60 Hz | |
5,7 lb | |
Rond | |
1 | |
30 à 1 700 tr/min | |
280 x 160 x 105 mm | |
Numérique |
230 V | |
Analogique | |
135 mm de diamètre | |
5°C à 40°C | |
630 W | |
2,6 Kg | |
UE ou US | |
20 L | |
25 mois | |
Déclaration de conformité CE |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Agitateur magnétique chauffant > 20 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu