Learn More
Thermo Scientific™ Eco31I (BsaI) (10 U/μl)
L’enzyme de restriction Eco31I (BsaI) reconnaît les sites GGTCTC(1/5)^, et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon G (isoschizomères : BsaI, Bso31I, BspTNI).
97.00€ - 422.00€
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam
Enzymes Eco31I (BsaI)
Tampon compatible Tampon 10X G
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10548920
Afficher les documents
Thermo Scientific™
ER0291
1000 U
97.00€
1000 unités
10704301
Afficher les documents
Thermo Scientific™
ER0292
5000 U
422.00€
5000 unités
Description
Description
ADN lambda (dcm-) digéré par Eco31I (BsaI), 0,7 % d'agarose, 2 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
Spécification
10 U/μl
Eco31I (BsaI)
Oui
Oui
Clonage transparent
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam
Tampon 10X G
37°C
Enzyme de restriction
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Eco31I (BsaI) (10 U/μl)