Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de dNTP (10 mM chacun)
Réduisez le nombre d’étapes de pipetage et le risque d’erreurs de configuration de réaction avec ces mélanges dNTP, ces solutions aqueuses pré-mélangées de dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
32.02€ - 127.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Marqueur ou colorant | Non marqué |
Pureté ou qualité | >99% |
Conditions d’expédition | Dry Ice |
À utiliser avec (application) | PCR standard, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10889390
|
Thermo Scientific™
R0241 |
1 ml (total : 8 μmol) |
32.02€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12201517
|
Thermo Scientific™
R0242 |
5 x 1 mL |
127.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les mélanges dNTP contiennent des solutions aqueuses pré-mélangées de dATP, dCTP, dGTP et dTTP, chacune ayant une concentration finale de 2, 10 ou 25 mM. Les nucléotides affichent une pureté supérieure à 99 % et sont exempts d’activités de nucléases, d’ADN humain et d’ADN d’E. coli. Les mélanges permettent de réduire le nombre d’étapes de pipetage et le risque d’erreurs de configuration des réactions. Ils sont conçus pour diverses applications de biologie moléculaire.
Points clés
- Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
- Sans ADN humain ni ADN d’E. coli
- Extrêmement stable
- Stable pendant des années à -20°C
- Stable après plusieurs cycles de congélation-décongélation.
- Jusqu’à 95 % des dNTP restent sous forme de triphosphate, même après 7 semaines à température ambiante
- Jusqu’à 90 % des dNTP restent sous forme de triphosphate après 30 cycles de PCR (1 minute à 94 C ; 3 minutes à 72°C)
- Application testée en :
- PCR longue portée (40 kb)
- Synthèse d’ADNc et RT-PCR
- PCR en temps réel
- PCR standard
- PCR à haute fidélité
Spécification
Liquide | |
>99% | |
PCR standard, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR) |
Non marqué | |
Dry Ice | |
2 mM |