Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de dNTP (10 mM chacun)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les mélanges dNTP contiennent des solutions aqueuses pré-mélangées de dATP, dCTP, dGTP et dTTP, chacune ayant une concentration finale de 2, 10 ou 25 mM. Les nucléotides affichent une pureté supérieure à 99 % et sont exempts d’activités de nucléases, d’ADN humain et d’ADN d’E. coli. Les mélanges permettent de réduire le nombre d’étapes de pipetage et le risque d’erreurs de configuration des réactions. Ils sont conçus pour diverses applications de biologie moléculaire.
Points clés
- Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
- Sans ADN humain ni d’E. coli
- Extrêmement stable
- Stable pendant des années à -20°C
- Stable après plusieurs cycles de congélation-décongélation.
- Jusqu’à 95 % de dNTP conservent une forme de triphosphate, même après 7 semaines à température ambiante
- Jusqu’à 90 % de dNTP conservent une forme de triphosphate après 30 cycles de PCR (1 minute à 94°C ; 3 minutes à 72°C)
- Application testée en :
- PCR longue portée (40 kb)
- Synthèse d’ADNc et RT-PCR
- PCR en temps réel
- PCR standard
- PCR à haute fidélité
Spécification
Spécification
| Concentration | 2 mM |
| Contenu et stockage | dNTP Mix, 2 mM (5 x 1 mL) Store at –20°C. |
| Forme | Liquide |
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
| Pureté ou qualité | >99% |
| Quantité | 5 x 1 mL |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| À utiliser avec (application) | PCR standard, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR) |