Learn More
Buerkle™ Raccords rapides, NW 6,4 mm, raccords femelles, avec embout pour tube
Raccordement rapide et sûr pour les applications avec liquides, gaz, air comprimé et vide. Les coupleurs rapides sont parfaits pour connecter et séparer des tuyaux, des machines, des appareils, des récipients, etc. Qualité supérieure, fiabilité testée, encombrement réduit, débit maximum possible, fonctionnement facile et design élégant
24.75€ - 27.70€
Spécification
Description | Avec vanne |
---|---|
Matériau | POM |
Longueur totale (métrique) | 50 mm |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
Comprend | Vanne |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15857932
|
Buerkle™
8761-1150 |
Tuyau 8 mm | POM |
24.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15521464
|
Buerkle™
8761-1160 |
Tuyau 9,5 mm | POM |
27.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Raccordement rapide et sûr pour les applications avec liquides, gaz, air comprimé et vide.
- Idéales pour raccorder et séparer des tuyaux, des machines, des appareils et des récipients.
- Qualité supérieure, fiabilité testée, encombrement réduit, débit maximum possible, fonctionnement facile (manipulable d’une seule main) et design élégant
- Disponible en deux matériaux différents : POM (polyoxyméthylène) et PP (polypropylène).
- Disponible avec un embout pour tuyau, un joint à vis pour tuyau, un connecteur fileté ou en tant que composant intégré pour les panneaux de commande, avec ou sans soupape d’arrêt
- Joint torique sécurisé pour garantir l'étanchéité du joint.
- Tous les coupleurs (connecteurs femelles) et raccords (connecteurs mâles) appartenant à la même plage de débit sont interconnectés.
- Ressort / Verrou : Acier inox V4A
Spécification
Avec vanne | |
50 mm | |
Vanne | |
80°C |
POM | |
-40°C | |
blanc |