Learn More
Buerkle™ Coupleurs femelles rapides avec embouts pour tuyau, nw 6,4 mm
Raccordement rapide et sûr pour les applications avec liquides, gaz, air comprimé et vide. Les coupleurs rapides sont parfaits pour connecter et séparer des tuyaux, des machines, des appareils, des récipients, etc. Qualité supérieure, fiabilité testée, encombrement réduit, débit maximum possible, fonctionnement facile et design élégant
Marque: Buerkle™ 8761-1160
21.21 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Connexion rapide et sûre pour les liquides, les gaz, l’air comprimé et le vide.
- Idéals pour raccorder et séparer des tuyaux, des machines, des appareils et des récipients.
- Qualité supérieure, fiabilité testée, encombrement réduit, débit maximum possible, fonctionnement facile (manipulable d’une seule main) et design élégant
Spécification
Avec vanne | |
50 mm | |
-40°C | |
0,095 kg | |
blanc |
POM | |
Tuyau 9,5 mm | |
9,5 mm | |
Vanne | |
80°C |