Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, fond de flacon uniquement
Fond en verre borosilicaté ultra résistant pour supporter des températures extrêmes et un vide élevé
94.70€ - 395.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Flacon |
Jetable | Reusable |
Mouth Style | Large |
Forme du fond | Plat |
Requires: Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15143025
|
Labconco™
7542600 |
300 ml |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15123025
|
Labconco™
7542200 |
80 ml |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15113025
|
Labconco™
7542300 |
120 ml |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15163025
|
Labconco™
7543200 |
2000 ml |
359.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10524735
|
Labconco™
7542000 |
40 ml |
94.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11874740
|
Labconco™
7542800 |
600 ml |
301.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
14841301
|
Labconco™
7542900 |
900 ml |
346.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11884740
|
Labconco™
7543000 |
1200 ml |
395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15133025
|
Labconco™
7542400 |
150 ml |
224.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Fond en verre borosilicaté ultra résistant pour supporter des températures extrêmes et un vide élevé
- L’ouverture à col large permet un chargement plus rapide et un nettoyage plus facile
- Le fond plat réduit les déversements et offre un meilleur équilibre
- Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour garantir une surface maximale et une lyophilisation efficace
- Cols, fonds et papier filtre disponibles séparément en tant que composants de rechange
Spécification
Verre borosilicaté | |
Reusable | |
Plat |
Flacon | |
Large |