Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, fond de flacon uniquement
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 ml
80 ml
120 ml
150 ml
300 ml
600 ml
900 ml
1200 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs
Fond en verre borosilicaté ultra résistant pour supporter des températures extrêmes et un vide élevé
- L’ouverture à col large permet un chargement plus rapide et un nettoyage plus facile
- Le fond plat réduit les déversements et offre un meilleur équilibre
- Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour garantir une surface maximale et une lyophilisation efficace
- Cols, fonds et papier filtre disponibles séparément en tant que composants de rechange
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 1,33 in |
| Capacité (métrique) | 80 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (impériale) | 4,5 in |
| Hauteur (métrique) | 11,5 cm |
| Type de produit | Flacon |
| Poids (impériale) | 1,5 lb |
| Jetable | Reusable |
| Mouth Style | Large |
| Forme du fond | Plat |
| Afficher plus |