Learn More
Memmert™ Surveillance de la vitesse du ventilateur pour UF110plus
Surveillance de la vitesse du ventilateur avec arrêt de la fonction de chauffage et une alarme en cas de défaillance.
Marque: Memmert™ UF110plusV4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec arrêt du chauffage
- Avec alarme
Spécification
Étuve UF110plus | |
Surveillance de la vitesse du ventilateur | |
Interrupteur et alarme |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Surveillance de la vitesse du ventilateur pour UF110plus > S’utilise avec : UF110plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu