Learn More
Fisherbrand™ Microbilles en vrac
À utiliser avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et 24
322.00€ - 331.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24 |
---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15515809
![]() |
Fisherbrand™
15515809 |
1,4 mm |
331.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15505809
|
Fisherbrand™
15505809 |
2,38 mm |
322.00€
1 pack |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15525809
![]() |
Fisherbrand™
15525809 |
2,8 mm |
331.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Remplissez jusqu’à 500 tubes à échantillon de 2 ml
- Tubes à échantillon non inclus
Spécification
Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Microbilles en vrac