Learn More
Falcon™ Boîtes de culture tissulaire standard
Surfaces planes en PS optiquement transparent pour une visualisation microscopique des cellules sans déformation. Les boîtes de culture tissulaire standard Corning Falcon™ conviennent à la plupart des lignées cellulaires dépendantes de la fixation.
Marque: Falcon™ 353002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surfaces planes en polystyrène optiquement transparent pour visualiser les cellules au microscope sans déformation
- La chimie de surface uniforme créée par le traitement au plasma par gaz sous vide favorise l’adhérence des cellules
- Meilleure manipulation des petites boîtes grâce à la conception unique Easy-Grip
- Apyrogènes
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conditionnées dans des sachets de qualité médicale à ouverture facile
- En PS vierge transparent
- Culture tissulaire standard (TC), traitement de surface Corning™ PrimariaTM et polystyrène non traité CT disponibles
Conçu pour la culture cellulaire
- Optique à plat, sans déformation
- Couvercles conçus pour des échanges gazeux optimaux
- Les anneaux d’empilage facilitent l’empilage et la manutention
- Le traitement plasma sous vide modifie de façon permanente et constante la surface de croissance cellulaire
- La surface de culture tissulaire standard est hydrophile et contient une variété de groupes fonctionnels chargés négativement qui favorisent la fixation et la propagation des cellules
- La surface de culture tissulaire Corning Primaria incorpore en outre des groupes fonctionnels contenant de l’azote et il a été démontré qu’elle favorise une meilleure fixation, propagation et différenciation de certains types de cellules
Informations sur la commande
Conditionnement de 20 par pochette.
Spécification
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de Pétri pour culture cellulaire | |
500/Carton | |
15 mm |
7 ml (puits) | |
21,29 cm2 | |
Ronde | |
Culture cellulaire | |
6 à 7 ml | |
20/Paquet | |
60 mm |