Learn More
Falcon™ Flacons de culture tissulaire non traités
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Similaires à la surface d’une boîte de Petri bactériologique
160.92€ - 269.03€
Spécification
Couleur de bouchon Rouge
Matériau du bouchon Phénolique
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines, pour les cultures en suspension
Type de goulot Cannelé
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10497302
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Falcon™
353133
250 à 380 ml
160.92€
60 pièces
Expédition estimée: 15-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10112732
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Falcon™
353009
70 ml
269.03€
200 pièces
Expédition estimée: 15-09-2025
Description
  • Cols inclinés
  • La surface de croissance est plus hydrophobe qu’une surface traitée
  • Apyrogènes, stériles
  • Fabriqués à partir de PS vierge v
  • Fabriqués selon un système de qualité certifié ISO 9002
  • Flacons moulés par injection testés 100 % étanches Précision des graduations volumétriques (±5% de volume) Conformes aux normes strictes en termes de planéité de la surface de croissance optique
  • Types de bouchon Bouchons à joint à deux positions pour utilisation dans un incubateur ouvert ou fermé
  • Les bouchons ventilés sont dotés d’une membrane de 0,2 μm pour des échanges gazeux homogènes et une réduction de la contamination
  • Les bouchons phénoliques rigides (avec revêtement) se dévissent et fournissent la meilleure étanchéité aux liquides et aux gaz
Spécification
Spécification
Rouge
Verre
Cannelé
Peptide de fibronectine
Rectangulaires
Phénolique
Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines, pour les cultures en suspension
Rectangulaires
Stérile
Bouchon de transfert aseptique
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Falcon™ Flacons de culture tissulaire non traités