Learn More
Falcon™ Flacons de culture tissulaire non traités
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 ml
250 à 380 ml
Conditionnement:
200 pièces
60 pièces
Description
- Le traitement pour culture tissulaire au plasma de gaz sous vide assure une adhérence, une propagation et une croissance homogènes des cellules
- Choisissez une culture tissulaire standard, Corning™ Primaria™ ou des surfaces de croissance traitées pour culture tissulaire en polystyrène de façon à répondre à vos besoins individuels en culture cellulaire
- L’empilement sécurisé assure la stabilité contre les renversements ou les déversements accidentels, ainsi qu’une protection contre la contamination (flacons à col incliné)
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Testé apyrogène à moins de 0,1 EU/ml
- Graduations volumétriques et zone d’écriture
- Les bouchons ventilés sont dotés d’une membrane hydrophobe de 0,2 μm pour des échanges gazeux homogènes tout en protégeant contre la contamination
- La surface et le volume de croissance sont nominaux
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 2,36 oz |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Capacité (métrique) | 70 ml |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines, pour les cultures en suspension |
| Type de goulot | Cannelé |
| Nbre par carton | 200/Carton |
| Nb par paquet | 20/Paquet |
| Forme | Rectangulaires |
| Afficher plus |