Learn More
Falcon™ Pipettes à aspiration en polystyrène, sans graduations
Fabriquées en PS pour offrir une alternative plus sûre aux pipettes Pasteur en verre. Les pipettes d’aspiration jetables Corning™ Falcon™ sont idéales pour les cultures tissulaires ou toute solution non toxique nécessitant une aliquote ou une aspiration / distribution dans un environnement stérile.
Marque: Falcon™ 357501
52.58 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pipettes stériles, en PS, non cotonnées et non graduées
- Alternative plus sûre aux pipettes Pasteur en verre
- Peuvent être utilisées pour toutes les procédures d’aspiration sous vide
- Non cytotoxiques, non pyrogènes et testés à moins de 0,1 UE/ml
- Conditionnées individuellement dans un emballage thermoformé en papier-plastique pour garantir une présentation stérile
Informations sur la commande
Toutes les tailles sont conditionnées individuellement, 200 par carton
Spécification
Dispositif médical de classe I | |
PS | |
Pour l’utilisation de culture de tissu ou de solution non toxique nécessitant une aliquote ou une aspiration et la distribution dans un environnement stérile | |
5 ml | |
Oui |
Aspiration | |
Stérile | |
13,71 in | |
Aspiration |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
4308716 | Certificat de qualité | 01/04/2025 | 357501 |
4214018 | Certificat de qualité | 25/12/2024 | 357501 |
3344299 | Certificat de conformité | 08/02/2024 | 357501 |
3002008 | Certificat de conformité | 21/07/2023 | 357501 |
2335015 | Certificat de conformité | 27/05/2023 | 357501 |