Learn More
Barreau d’agitation magnétique à anneau pivotant Azlon™
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ comprend un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur des bases courbes ou irrégulières.
Marque: Azlon SWN507
9.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ possède un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières.
- En PTFE magnétique
- L’anneau de rotation central assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières
Spécification
Autoclavables | |
1,57 in | |
8 mm | |
Aimant | |
Anneau de rotation |
1.57 po (L) | |
PTFE | |
40 mm | |
2/boîte | |
Barreau d’agitation |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30