Learn More
Falcon™ Systèmes d’inserts à 96 puits FluoroBlok™ HTS
GREENER_CHOICE
Simplifiez la détection des cellules en migration marquées par fluorescence. Les systèmes d’insert HTS à 96 puits Falcon™ FluoroBlok™ sont conçus avec une membrane unique en PET opaque qui bloque la transmission de la lumière dans la plage comprise entre 400 et 700 nm.
594.82€ - 2728.91€
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,08 cm2
Membrane PET
Array 8 x 12
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Porosité Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Porosité Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10316182
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Falcon™
351161
3 μm 1/carton
594.82€
1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10172822
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Falcon™
351162
3 μm 5/carton
2616.94€
5 pièces
Expédition estimée: 18-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10520613
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Falcon™
351163
8 μm 1/carton
594.82€
1 pièce
Expédition estimée: 18-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10530613
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Falcon™
351164
8 μm 5/carton
2728.91€
5 pièces
Expédition estimée: 18-08-2025
Description
  • Système de dosage par fluorescence homogène
  • Collecte de données sans lavage de plaque, raclage de cellules ou comptage
  • Schématisation de la migration cellulaire ou de la biodisponibilité en temps réel sans démantèlement ni destruction de l’insert
  • Chaque insert est équipé d’une membrane Corning Fluoroblok bloquant la fluorescence
  • Les cellules qui ont migré sous la membrane sont facilement détectées par un lecteur de plaques à fluorescence alors que celles qui restent au-dessus de la membrane sont rendues “invisibles”
  • Les cellules migrées ne sont plus protégées de la source de lumière et sont facilement détectées grâce à un lecteur de plaque pour fluorescence ou un microscope inversé à fluorescence
  • Conserver à température ambiante, à l’abri de la lumière directe du soleil.
Applications
Étude d’une large gamme de types de cellules et d’activités telles que :
  • inflammation avec cellules neutrophiles, migration transépithéliale et transendothéliale ; Analyse de la barrière sang-cerveau, des cellules dendritiques et macrophages
  • Voies pour la différenciation des cellules souches
  • Sélection des motogènes neuronaux spécifiques à la population
  • Migration des cellules normales, transformées et transfectées
  • Tests de chimio-invasion, recherche pharmaceutique
Informations sur la commande
Porosité disponible : 3 et 8 μm. Système d’insert 96 puits Multiwell en une seule pièce (plaque d’insert, plaque 24 puits ou plateau de chargement monopuits, plus couvercle) ou inserts pour cultures cellulaires individuels 24 puits.
Spécification
Spécification
Étalon
0,08 cm2
8 x 12
Lecteur de plaques de fluorescence ou microscope à fluorescence inversée
96
Plaque d’insert à 96 puits carrés, plaque à fond plat et couvercle
Avec couvercle
PET
Noir
PET
Stérile
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Falcon™ Systèmes d’inserts à 96 puits FluoroBlok™ HTS