Learn More
Falcon™ Systèmes d’inserts à 96 puits FluoroBlok™ HTS
GREENER_CHOICE
Code produit. 10172822 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
3 μm
8 μm
Quantité:
1/carton
5/carton
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10172822
Marque: Falcon™ 351162
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Simplifiez la détection des cellules en migration marquées par fluorescence. Les systèmes d’insert HTS à 96 puits Falcon™ FluoroBlok™ sont conçus avec une membrane unique en PET opaque qui bloque la transmission de la lumière dans la plage comprise entre 400 et 700 nm.
  • Une solution pour des études cellulaires automatisées à haut débit de chimiotaxie, migration et invasion
  • Augmentez la productivité des tests de migration et d’invasion cellulaire grâce à une détection simplifiée par fluorescence et une analyse en temps réel
  • Simplification de la chimiotaxie, des tests de migration et d’invasion cellulaire
  • La plate-forme technologique standard permet plusieurs protocoles
  • Protocoles homogènes pour les lectures cinétiques en temps réel
  • Détection en temps réel sans démontage ni destruction de l’insert
  • Débit d'échantillons accru
  • Élimine les tâches de grattage et de comptage des cellules
  • Fonction d’automatisation conviviale
  • Format à 96 puits compatible avec les détecteurs trouvés dans le commerce et les instruments de manipulation des liquides
  • Membrane de blocage de fluorescence unique
  • Blocs supérieurs à 99 % des longueurs d’onde d’excitation et d’émission des fluorophores couramment utilisés pour étiqueter les cellules
Le système d’inserts à 96 puits Corning FluoroBlok est une plateforme de dosage de culture cellulaire conçue pour l’automatisation Le boîtier d’insert monobloc et la membrane microporeuse à blocage de fluorescence (disponibles avec des tailles de pores de 3,0 et 8,0 μm) permettent une meilleure efficacité, une meilleure productivité et un meilleur rendement dans le processus de recherche pharmaceutique. La nouvelle conception de la plaque de réception minimise les interférences entre les puits ; le boîtier noir de l’insert à 96 puits élimine pratiquement l’autofluorescence. Ces fonctions garantissent des mesures de fluorescence issues de votre dosage, et non des interférences ou du bruit de fond.
Informations sur la commande
Porosité disponible : 3 et 8 μm. Système d’insert 96 puits Multiwell en une seule pièce (plaque d’insert, plaque 24 puits ou plateau de chargement monopuits, plus couvercle) ou inserts pour cultures cellulaires individuels 24 puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,08 cm2
Membrane PET
Array 8 x 12
Porosité 3 μm
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Lecteur de plaques de fluorescence ou microscope à fluorescence inversée
Matériau PET
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Comprend Plaque d’insert à 96 puits carrés, plaque à fond plat et couvercle
Nbre par carton 5/carton
Nb par paquet 5/boîte
Quantité 5/carton