Learn More
Falcon™ Tubes à centrifuger coniques de 15 ml
Testés pour résister à des forces centrifuges de 12 000 de FCR (polypropylène) ou de 1 800 de FCR (polystyrène) dans un rotor entièrement pris en charge avec de l’eau à température ambiante. Les tubes à centrifuger coniques Corning™ Falcon™ de 15 ml sont idéals pour la centrifugation cellulaire, la granulation et la séparation par gradient de densité.
Marque: Falcon™ 352095
168.29 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Bouchons étanches bombés bleus (filetés pour une adaptation parfaite aux tubes Corning Falcon uniquement). 14-959-53A fourni avec un rack.
Description
- Répond aux exigences de qualité bioanalytique et fournit des performances inégalées en matière d’applications de recherche critique
- Résistance exceptionnelle : indice de centrifugation de pointe de 16 000 FCR (50 ml de PP)
- Conception unique à double bouchon fileté réduisant le filetage transversal et les fuites
- Graduations faciles à lire
- Propriétés biologiques et physiques homogènes
- Parfaitement adapté au stockage cryogénique à long terme des échantillons à -80°C (tubes en PP de 15 à 225 ml)
Le tube le plus fiable du laboratoire
Les tubes coniques Falcon sont des outils de haute qualité faciles à utiliser pour protéger vos échantillons précieux. La conception et la fabrication ultramodernes créent des tubes conçus pour offrir une haute résistance, une grande stabilité de la température et pour effectuer des opérations dans vos applications critiques. Ils protègent vos échantillons précieux lors de la centrifugation, du vortex et du stockage à long terme dans le congélateur. Pour relever ce défi intense, les tubes Falcon sont conçus pour :- Haute résistance : La conception de moules à la pointe de la technologie, associée à une sélection de résine avancée, crée des parois de tubes conçues pour fonctionner dans des situations à haute contrainte.
- Apyrogénicité : Testée à moins de 0,1 EU/ml.
- Non-toxicité : Les résines sont sélectionnées via une gamme intense de tests de toxicité de la pharmacopée américaine (USP).
- Faible liaison protéique : Les ingénieurs et les scientifiques de Corning recherchent continuellement des matériaux et des procédés qui minimisent les interférences provoquées par les matériaux, comme la liaison protéique.
- Emballage de qualité : Les tubes Falcon, en plus d’offrir des performances de qualité bioanalytique, utilisent un emballage de style médical pour mieux assurer une présentation stérile. Les tubes coniques sont conditionnés dans des racks réutilisables pratiques ou des conditionnements en vrac compacts et respectueux de l’environnement.
- Les supports amortissants (réf. n°352090 pour 175 et 225 ml) doivent être utilisés avec ce produit à moins que le rotor de centrifugation n’ait déjà des supports amortissants à fond en V appropriés.
Informations sur la commande
Disponibles en sachets ou en racks en polystyrène recyclables.
Compliance
Fabriqué selon la norme ISO 9001:2000 et la FDA Quality System Regulation dans le chapitre 1, titre 21, section 820 du CFR. Dispositif médical de classe I.
Spécification
ISO 9001:2000, FDA, CFR | |
Bleu | |
Transparent | |
PS | |
500 | |
En vrac | |
Conique | |
0,507 oz. | |
Bouchon à vis avec joint bombé | |
17 mm | |
Tube à centrifuger |
Polyéthylène | |
0.7 in | |
15 ml | |
Pour une précision volumétrique, le traitement des fluides aseptiques et les tests de stérilité et pyrogénicité | |
50 | |
Stérile | |
120 mm | |
Conique | |
Pastille de marquage blanche | |
Oui | |
1800 x g |