Learn More
Nitritex™ Combinaisons en tissu avec capuchon Code produit.: 12707196
Ajouter au panier
Nitritex™ Combinaisons en tissu avec capuchon
BIOPHARMA
Code produit. 12707196
S
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Code produit. 12707196
Marque: Nitritex™ BDCHTS
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La combinaison à capuchon BioClean-D™ est un vêtement jetable doté d’une fermeture éclair à l’avant avec rabat de protection, d’un élastique au niveau de la capuche, du dos, des poignets et des chevilles, et de passe-pouces pour assurer un bon maintien. La combinaison BioClean-D offre un confort et une protection exceptionnels, même lors de la manipulation de médicaments cytotoxiques
  • Matériaux CleanTough™ durable et à faible peluchage
  • Les passe-pouces permettent d’assurer un bon maintien
  • Fermeture à glissière avec capuchon refermable
  • Élastique au niveau du capuchon, du dos, des poignets et des chevilles
  • Testés selon la norme de perméation ASTM D6978-05
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison à capuche
Dimensions S
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Hood Type Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair
Stérilité Non stérile
Résistance IPA
Type de dossier Élastique
Certifications/Conformité ISO 9001:2008.
Description Fermeture éclair à l’avant avec rabat de protection, élastique au niveau de la capuche, du dos, des poignets et des chevilles
Taille (métrique) de la poitrine de 838,2 à 914,4mm
À utiliser avec (application) Controlled Environments
Afficher plus Afficher moins
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lot24-2947 Type de certificatCertificat de conformité Date18/02/2025 Catalog NumberBDCHT-S
    Numéro de lot24-2810 Type de certificatCertificat de conformité Date18/02/2025 Catalog NumberBDCHT-S
    Numéro de lot24-2801 Type de certificatCertificat de conformité Date18/02/2025 Catalog NumberBDCHT-S
    Numéro de lot24-2018 Type de certificatCertificat de conformité Date18/02/2025 Catalog NumberBDCHT-S
    Numéro de lot24-1802 Type de certificatCertificat de conformité Date18/02/2025 Catalog NumberBDCHT-S
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Nitritex™ Combinaisons en tissu avec capuchon >