Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de dosage à 96 puits avec fond en F
La disposition des puits en cheminée permet à chaque puits de tenir tout seul. Les microplaques de dosage 96 puits avec fond en F Greiner Bio-One™ sont fabriquées en PS, un polymère extrêmement transparent avec d’excellentes propriétés optiques, ce qui le rend idéal pour des mesures optiques précises. PS se caractérise également par sa capacité de liaison des biomolécules, comme les protéines, et convient aux travaux de culture cellulaire.
243.00€ - 6845.00€
Spécification
Certifications/Conformité DIN ISO 9001
Certifiés Sans RNase / DNase, ni ADN humain
Format Étalon
Surface de culture 34 mm2
Array 8 x 12
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Couleur Stérilité Couvercle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Stérilité Couvercle Prix Quantité et disponibilité  
10365532
Afficher les documents
Greiner Bio-One
655075
Blanc Non stérile Sans couvercle
267.00€
40 pièces
Expédition estimée: 05-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10284272
Afficher les documents
Greiner Bio-One
655083
Blanc Stérile Avec couvercle
559.00€
32 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10164911
Afficher les documents
Greiner Bio-One
Blanc Stérile Sans couvercle
243.00€
40 pièces
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11827822
Afficher les documents
Greiner Bio-One
655948
Transparent Non stérile Avec couvercle
6845.00€
120 pièces
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10341341
Afficher les documents
Greiner Bio-One
655161
Transparent Stérile Sans couvercle
318.00€
100 pièces
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10177050
Afficher les documents
Greiner Bio-One
655180
Transparent Stérile Avec couvercle
697.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10033211
Afficher les documents
Greiner Bio-One
655076
Noir Non stérile Sans couvercle
292.00€
40 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10214232
Afficher les documents
Greiner Bio-One
655077
Noir Stérile Sans couvercle
284.00€
40 pièces
Expédition estimée: 12-02-2025
Description
  • Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
  • Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
  • Exempt d’endotoxines détectables (0,003 EU/ml) et testées régulièrement à l’aide d’un test de LAL cinétique turbidimétrique approuvé par la FDA (dosage de Limulus Amoebocyte)
  • Fabriqués à partir de matières premières testées pour les lixiviaux
  • Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
Spécification
Spécification
DIN ISO 9001
Étalon
8 x 12
96
392 μl
Oui
11,5 mm
Sans RNase / DNase, ni ADN humain
34 mm2
PS
25 à 34 μl
Plat
Oui
5 mm
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 4 ans après le mois de production