Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de dosage à 96 puits avec fond en F
La disposition des puits en cheminée permet à chaque puits de tenir tout seul. Les microplaques de dosage 96 puits avec fond en F Greiner Bio-One™ sont fabriquées en PS, un polymère extrêmement transparent avec d’excellentes propriétés optiques, ce qui le rend idéal pour des mesures optiques précises. PS se caractérise également par sa capacité de liaison des biomolécules, comme les protéines, et convient aux travaux de culture cellulaire.
Marque: Greiner Bio-One 655077
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Exempt d’endotoxines détectables (0,003 EU/ml) et testées régulièrement à l’aide d’un test de LAL cinétique turbidimétrique approuvé par la FDA (dosage de Limulus Amoebocyte)
- Fabriqués à partir de matières premières testées pour les lixiviaux
- Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
DIN ISO 9001 | |
Étalon | |
34 mm2 | |
Noir | |
96 | |
Stérile | |
392 μl | |
Oui | |
4800 ×g : Rotor à godets oscillants | |
Oui | |
Noir | |
5 mm |
Sans RNase / DNase, ni ADN humain | |
Sans couvercle | |
8 x 12 | |
PS | |
25 à 34 μl | |
FLUOTRAC 600 | |
Plat | |
-20°C à +60°C | |
40/boîte | |
-20°C à +60°C | |
11,5 mm |