Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour la précision du comptage Ezy-Cal™
Répondez aux exigences exceptionnelles les plus strictes des laboratoires de contrôle de la contamination des industries modernes
225.00€ - 385.00€
Spécification
Concentration | 2000 particules/ml ± 10 % |
---|---|
Contenu | Microsphères de polystyrène dans l‘eau |
Couleur | Blanc ou incolore |
À utiliser avec (application) | Calibrage du compteur à particules liquides |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11829902
|
Thermo Scientific™
6002 |
2 μm |
384.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11839902
|
Thermo Scientific™
6005 |
5 μm |
357.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12682106
|
Thermo Scientific™
6010 |
10,00 ± 0,08 μm | N/A | ||||||
11849902
|
Thermo Scientific™
6010 |
10,00 ± 0,08 μm |
358.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10004167
|
Thermo Scientific™
6015 |
15,02 ± 0,15 μm | N/A | ||||||
11573283
|
Thermo Scientific™
6015 |
15,02 ± 0,15 μm |
357.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11869902
|
Thermo Scientific™
6020 |
20 μm |
339.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11879902
|
Thermo Scientific™
6025 |
25 μm |
358.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11889902
|
Thermo Scientific™
6030 |
30 μm |
385.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11899902
|
Thermo Scientific™
6050 |
50 μm |
385.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11809912
|
Thermo Scientific™
6070 |
70 μm |
384.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Répondez aux exigences exceptionnelles les plus strictes des laboratoires de contrôle de la contamination des industries modernes avec les étalons de taille pour la précision du comptage Thermo Scientific™ Ezy-Cal™, particules liquides de contrôle du comptage faciles à utiliser à raison de 2000 particules par ml. Conçus pour une utilisation régulière par les compteurs de particules liquides afin de vérifier l’étalonnage de l’instrument avant chaque utilisation, les étalons assurent la reproductibilité du comptage de particules en permettant d’enregistrer en continu sa performance à l’aide d’une suspension de microsphères conformes aux normes NIST™ avec une concentration précise.
Caractéristiques :- Étalons de taille de particules prêts à l’emploi (aucune dilution requise) pour la validation des compteurs de particules optiques
- Barreau d’agitation magnétique inclus dans chaque bouteille pour un échantillonnage propre, pratique et direct
- Ce milieu en suspension aqueuse contient une combinaison d’agents de dispersion permettant d’éviter l’agrégation des particules ou leur adhérence aux surfaces en flux dans le compteur de particules
- Les diamètres de particules sont conformes aux mesures standard du NIST (National Institute of Standards and Technology)
Recommandé dans les domaines suivants :
Vérification de l’étalonnage des compteurs de particules liquides
Specifications
2000 particules/ml ± 10 % | |
Blanc ou incolore | |
Polystyrène | |
100 ml | |
Produit stable pendant une période minimum de trois mois |
Microsphères de polystyrène dans l‘eau | |
Calibrage du compteur à particules liquides | |
Particules de contrôle de comptage | |
De 1,59 à 589 nm (25°C) |