Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour la précision du comptage Ezy-Cal™
Répondez aux exigences exceptionnelles les plus strictes des laboratoires de contrôle de la contamination des industries modernes
Marque: Thermo Scientific™ 6030
Description
Répondez aux exigences exceptionnelles les plus strictes des laboratoires de contrôle de la contamination des industries modernes avec les étalons de taille pour la précision du comptage Thermo Scientific™ Ezy-Cal™, particules liquides de contrôle du comptage faciles à utiliser à raison de 2000 particules par ml. Conçus pour une utilisation régulière par les compteurs de particules liquides afin de vérifier l’étalonnage de l’instrument avant chaque utilisation, les étalons assurent la reproductibilité du comptage de particules en permettant d’enregistrer en continu sa performance à l’aide d’une suspension de microsphères conformes aux normes NIST™ avec une concentration précise.
Caractéristiques :- Dimensions standard de particules prêtes à l’emploi (aucune dilution requise) pour la validation des compteurs de particules optiques
- Barreau d’agitation magnétique inclus dans chaque flacon pour un échantillonnage propre, pratique et direct
- Ce milieu en suspension aqueuse contient une combinaison d’agents de dispersion permettant d’éviter l’agrégation des particules ou leur adhérence aux surfaces en flux dans le compteur de particules
- Les diamètres de particules sont conformes aux mesures standard du National Institute of Standards and Technology.
Recommandé dans les cas suivants :
Vérification de l’étalonnage des compteurs de particules liquides
Spécification
Contient des traces de surfactant | |
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage. | |
Utilisé pour valider les performances de compteurs de particules liquides | |
Calibrage du compteur à particules liquides | |
Particules de contrôle de comptage | |
1,05 g/cm3 | |
De 1,59 à 589 nm (25°C) | |
Produit stable pendant une période minimum de trois mois |
2000 particules/ml ± 10 % | |
Microsphères de polystyrène dans l‘eau | |
Blanc ou incolore | |
Polystyrène | |
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST | |
100 ml | |
s = 0,42 µm, 1,4 % CV | |
30 μm |