Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin
La NHS-PEG4-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link™ est un réactif pégylé hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
285.00€ - 1272.00€
Spécification
Type de produit | NHS-PEG4-Biotine |
---|---|
Contenu et stockage | Stockage à -20°C. |
Gamme de produits | EZ-Link™ |
Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
Réactivité chimique | Amine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17245976
|
Thermo Scientific™
A39259 |
10 x 2 mg |
285.00€
20mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10026573
|
Thermo Scientific™
21330 |
25 mg |
356.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11861225
|
Thermo Scientific™
21362 |
50 mg |
510.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10464005
|
Thermo Scientific™
21363 |
1 g |
1272.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La NHS-PEG4-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif pégylé hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
- Marquage des protéines - anticorps biotinyls ou autres protéines pour la détection ou la purification à l’aide de sondes de streptavidine ou de résines
- Réactif aux amines - réagit avec les amines primaires (-NH2), tels que les chaînes latérales de la lysine (K) ou avec les amines N-terminales des polypeptides
- Pégylé - le bras espaceur contient un groupe hydrophile de polyéthylène glycol (PEG) à 4 unités
- Améliore la solubilité - la pégylation confère une solubilité dans l’eau à la molécule biotinylée, ce qui permet d’empêcher l’agrégation des anticorps biotinylés stockés en solution
- Irréversible - forme des liaisons amides permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
- Longue portée - le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 29 angstroms ; ceci réduit l’encombrement stérique lors de la liaison aux molécules d’avidine
Spécification
NHS-PEG4-Biotine | |
EZ-Link™ | |
Amine | |
Biotine |
Stockage à -20°C. | |
Imperméant aux cellules | |
DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau |