Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin
Code produit. 10464005 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Conditionnement:
1g
20mg
25mg
50mg
Code produit. 10464005
Marque: Thermo Scientific™ 21363
La NHS-PEG4-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link™ est un réactif pégylé hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
La NHS-PEG4-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif pégylé hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
  • Marquage des protéines - anticorps biotinylates ou autres protéines pour la détection ou la purification à l’aide de sondes de streptavidine ou de résines
  • Réactif aux amines - réagit avec les amines primaires (-NH2), tels que les chaînes latérales des lysines (K) ou avec les amines N-terminales des polypeptides
  • Pégylé - le bras espaceur contient un groupe hydrophile de polyéthylène glycol (PEG) à 4 unités
  • Améliore la solubilité - la pégylation confère une solubilité dans l’eau à la molécule biotinylée, ce qui permet d’empêcher l’agrégation des anticorps biotinylés stockés en solution
  • Irréversible - forme des liaisons amides permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
  • Longue portée - le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 29 angströms ; ceci réduit l’empêchement stérique lors de la liaison aux molécules d’avidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description EZ-Link NHS-PEG4-Biotine
Type de produit NHS-PEG4-Biotine
Quantité 1 g
Contenu et stockage Stockage à -20°C.
Gamme de produits EZ-Link
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Long, pégylé
Type d’étiquette Analogues & de la biotine