Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin
La NHS-PEG4-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link™ est un réactif pégylé hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
Marque:  Thermo Scientific™ 21330
Code produit. 10026573
  • 339.00€ / 25mg
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La NHS-PEG4-Biotine Thermo Scientific™ EZ-Link est un réactif pégylé hydrosoluble pour un marquage simple et efficace de la biotine des anticorps, des protéines et d’autres macromolécules contenant des amines primaires.
  • Marquage des protéines - anticorps biotinylates ou autres protéines pour la détection ou la purification à l’aide de sondes de streptavidine ou de résines
  • Réactif aux amines - réagit avec les amines primaires (-NH2), tels que les chaînes latérales des lysines (K) ou avec les amines N-terminales des polypeptides
  • Pégylé - le bras espaceur contient un groupe hydrophile de polyéthylène glycol (PEG) à 4 unités
  • Améliore la solubilité - la pégylation confère une solubilité dans l’eau à la molécule biotinylée, ce qui permet d’empêcher l’agrégation des anticorps biotinylés stockés en solution
  • Irréversible - forme des liaisons amides permanentes ; le bras espaceur ne peut pas être clivé
  • Longue portée - le bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 29 angströms ; ceci réduit l’empêchement stérique lors de la liaison aux molécules d’avidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EZ-Link NHS-PEG4-Biotine
25 mg
EZ-Link™
Amine
DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Long, pégylé
NHS-PEG4-Biotine
Stockage à -20°C.
Imperméant aux cellules
Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Biotine
Analogues & de la biotine