Learn More
Micronova™ Ruban pour salle blanche en polyimide supportant les températures extrêmes
S'utilise avec les isolants électriques ignifuges, pour masquer les soudures des cartes de circuits imprimés, pour thermosceller et pour plastifier
Marque: Micronova™ 825-38AM
Description
Le ruban pour salle blanche en polyimide supportant les températures extrêmes Micronova se compose d’un film en polyimide ambré transparent et d’un adhésif en silicone sensible à la pression. Conçu pour résister aux températures extrêmes, ce ruban est idéal pour le thermoscellage, les masques de soudure pour les circuits imprimés, l’isolation électrique résistante aux flammes, le laminage, le stockage à froid et la lyophilisation.
- Film en polyimide ambré transparent avec adhésif en silicone sensible à la pression
- Propriétés de résistance aux températures extrêmes : -70°C à 260°C (-100°F à 500°F)
- Convient aux applications à haute température et aux températures inférieures à zéro
- Se détache proprement de la plupart des substrats, même après une exposition à des températures extrêmes
- Idéal pour l’isolation électrique résistante aux flammes, les masques de soudure pour les circuits imprimés, le thermoscellage, le laminage, l’entreposage à froid et la lyophilisation
- Résistant à la plupart des produits chimiques, y compris les hydrocarbures, les alcools et les solvants halogénés
- Enroulé sur un mandrin en plastique
Spécification
Non autoclavable | |
Silicone, Sensible à la pression | |
Ambré | |
Tape | |
Rouleau résistant aux températures extrêmes | |
Scellage et étiquetage à haute et basse température | |
Yes | |
-100°F à +500°F | |
33 m x 9.525 mm (36 yd. x 0.375 in.) | |
33 m | |
9.525 mm | |
9.525 mm |
Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified | |
Polymer | |
High Gloss | |
PI | |
Non stérile | |
MicronovaTM P52W Tape Dispenser | |
48/Cs. | |
-73°C à +260°C | |
36 yd | |
0,375 in | |
0.375 in. |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
046864-000 | Certificat de conformité | 12/12/2024 | 825-38AM |
044137-000 | Certificat de conformité | 08/07/2024 | 825-38AM |
041147-000 | Certificat de conformité | 28/11/2023 | 825-38AM |
035827-000 | Certificat de conformité | 13/02/2023 | 825-38AM |
035522-000 | Certificat de conformité | 05/01/2023 | 825-38AM |