Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Thimbles for Solids
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01506045
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateurs élargisseurs
- Avec joints rodés
- Conforme à la norme DIN 12257
- Col rodé conique et cônes
- En tubulure DURAN™
Spécification
NS 45/40 | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Rodage NS 60/46 |