Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Thimbles for Solids
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
93.44€ - 144.16€
Code produit | Marque | Taille du cône | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du cône | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10080221
|
Lenz Laborglasintrumente
01507145 |
NS 45/40 | Rodage NS 71/51 |
134.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10214101
|
Lenz Laborglasintrumente
01506045 |
NS 45/40 | Rodage NS 60/46 |
107.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10355501
|
Lenz Laborglasintrumente
01506029 |
NS 29/32 | Rodage NS 60/46 |
93.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10661892
|
Lenz Laborglasintrumente
01507129 |
NS 29/32 | Rodage NS 71/51 |
144.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Expansion adapters
- With ground joints
- Acc. to DIN 12257
- Conical ground sockets and cones
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 |