Learn More
asecos™ Unité d’extraction
Pour une installation sur des armoires avec contrôle de la qualité de l’air évacué et avec contact d’alarme sans potentiel
sur devis
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure | 400 mm |
---|---|
Description | pour le montage sur l'armoire, pour toutes les armoires, avec contrôle du débit d'air et contact d’alarme sec, conforme CE : C ` II 3/- G Ex c IIC T4, antidéflagrant, Extraction de : Zone EX 2 / Montage : en dehors de la zone EX |
Dimensions (P x L x H) | 400 x 200 x 200 mm |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Unité d’extraction |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13433887
|
asecos™
16454 |
Pour toutes les armoires |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967826
|
asecos™
27412 |
Pour armoire à fûts |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Unités / modules d’extraction pour une installation sur l’armoire ou un montage mural : prêt à être installé, facile et rapide
- Capture sûre des vapeurs et des gaz qui s’échappent au point où ils sont libérés ou produits
- Très faible bruit, idéal pour une installation directe sur le lieu de travail
- Avec câble de connexion et cordon d’alimentation
- Raccord connecteur DN 75
- Conforme à l’ATEX : C' II 3/-G Ex c llC T4
- Avec contrôle de la qualité de l’air évacué
- Détecteur de fuites de pression intégré
- Le voyant vert s’éteint en cas de panne et le voyant rouge s’allume
Spécification
400 mm | |
400 x 200 x 200 mm | |
Unité d’extraction | |
200 mm | |
200 mm |
pour le montage sur l'armoire, pour toutes les armoires, avec contrôle du débit d'air et contact d’alarme sec, conforme CE : C ` II 3/- G Ex c IIC T4, antidéflagrant, Extraction de : Zone EX 2 / Montage : en dehors de la zone EX | |
Tôle d'acier | |
Unité d'extraction à installer sur l'armoire – prêt pour une installation facile et pratique | |
revêtement époxy lisse |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Unité d’extraction