Learn More
asecos™ Unité d’extraction
Pour une installation sur des armoires avec contrôle de la qualité de l’air évacué et avec contact d’alarme sans potentiel
Marque:  asecos™ 16454
Code produit. 13433887
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Unités / modules d’extraction pour une installation sur l’armoire ou un montage mural : prêt à être installé, facile et rapide
  • Capture sûre des vapeurs et des gaz qui s’échappent au point où ils sont libérés ou produits
  • Très faible bruit, idéal pour une installation directe sur le lieu de travail
  • Avec câble de connexion et cordon d’alimentation
  • Raccord connecteur DN 75
  • Conforme à l’ATEX : C' II 3/-G Ex c llC T4
  • Avec contrôle de la qualité de l’air évacué
    • Détecteur de fuites de pression intégré
    • Le voyant vert s’éteint en cas de panne et le voyant rouge s’allume
Spécification
Spécification
400 mm
400 x 200 x 200 mm
Pour toutes les armoires
HF.EA.17447.
11,00 kg
Tôle d'acier
pour le montage sur l'armoire, pour toutes les armoires, avec contrôle du débit d'air et contact d’alarme sec, conforme CE : C ` II 3/- G Ex c IIC T4, antidéflagrant, Extraction de : Zone EX 2 / Montage : en dehors de la zone EX
Unité d'extraction à installer sur l'armoire – prêt pour une installation facile et pratique
200 mm
revêtement époxy lisse
200 mm
Unité d’extraction
Nom du produit
asecos™ Unité d’extraction > À utiliser avec (équipement) : Armoires hautes