Learn More
Ohaus™ Balances semi-micro Explorer™
Optez pour des balances qui associent résultats de pesée extrêmement précis et performances intelligentes. Construites pour des opérations de pesée sophistiquées et professionnelles, les balances semi-micro Ohaus Explorer sont dotées d’une technologie innovante garantissant la précision de vos résultats de pesée très spécifiques.
Marque:  Ohaus™ 30219000
5563.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15422350
  • 7840.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliPerformance intelligente pour les applications exigeant une précision extrême/liliLe logiciel intuitif assure une expérience client ultra moderne/liliConstruction conçue pour améliorer la convivialité/liliAffichage graphique VGA en couleur (5,7 po en diagonale), écran tactile résistif à 4 fils/liliClavier QWERTY et pavé numérique pour saisir rapidement les données BPL et BPF ainsi que d’autres données d’application/liliAdaptateur secteur (inclus)/liliPorts de communication facilement accessibles comprenant 2 unités de port USB et RS232 ainsi qu’un troisième port en option un câble RS232 ou Ethernet/liliSortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel/liliFonction de transfert de données/liliBase métallique, boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inox, pare-vent en verre antistatique avec porte rabattable/liliCouvercle de protection de rechange, porte automatique en option sur certains modèles/liliSystème d’étalonnage interne entièrement automatique AutoCaltrade;/liliTemps de stabilisation court/liliQuatre capteurs sans contact/liliIoniseur intégré avec modèles de portes automatiques sur certains modèles/liliJusqu’à 14 langues de fonctionnement/liliFonction SAVE to USB (enregistrer sur clé USB), bouton de verrouillage du menu/liliSupport de sécurité, crochet de pesée intégré sous la balance pour les applications de pesée inférieures à la balance/liliPlateforme de pesée amovible en acier inox/liliIndicateur de stabilité, indicateurs de surcharge et de sous-charge, mise en veille automatique/liliModes d’application : Pesée, pesée en pourcentage, comptage des pièces, pesée de contrôle, pesée d’animaux / pesée dynamique, remplissage, totalisation, formulation, pesée différentielle, détermination de la densité, maintien du pic, ajustement de la pipette, SQC/liliUnités de mesure : g, mg, ct, gn, oz, ozt, dwt, mom, tical, msg, tola, unité personnalisée 1, unité personnalisée 2, unité personnalisée 3/liliApplications : laboratoire de recherche, pharmacie, installation industrielle légère, salle de classe/li/ul
Informations sur la commande
Des modèles OIML sont disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 61010-1, IEC 61010-1
120, 220 g
0,01, 0,1 mg
Base en métal, boîtier supérieur en ABS, bac en acier inoxydable
≤3, ≤8 s
350 x 230 x 393 mm
7 kg
Balance analytique
Écran graphique VGA pleine couleur
±0,1 mg
EX225D
Balance semi-micro
80 mm
Entrée de l'adaptateur CA : 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz, Adaptateur CA
Vidéos
  • Ohaus - Explorer semi-micro balances
    Ohaus - Explorer semi-micro balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Ohaus Explorer semi-micro balances
Nom du produit
Ohaus™ Balances semi-micro Explorer™ >