Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Serum)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
426.00€ - 1345.00€
Spécification
Contenu et stockage | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
---|---|
Concentration | LYOPH |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18602660
|
Novus Biologicals™
NBP2-49827-60ug |
2 x 30 μg Vials |
426.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18634850
|
Novus Biologicals™
NBP2-49827-200ug |
2 x 100 μg Vials |
567.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18614031
|
Novus Biologicals™
NBP2-49827-600ug |
6 x 100 μg Vials |
1345.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18693310
|
Novus Biologicals™
NBP2-49827-180ug |
6 x 30 μg Vials |
1080.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Serum)