Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Serum)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marque: Novus Biologicals™ NBP2-49827-200ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH | |
2 x 100 μg Vials |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Serum) > 2 x 100ug Vials
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu