Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HT29 cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
417.00€ - 1345.00€
Spécification
Contenu et stockage | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
---|---|
Concentration | LYOPH |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18664000
|
Novus Biologicals™
NBP3-11685-60ug |
2 x 30 μg Vials |
417.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18679580
|
Novus Biologicals™
NBP3-11685-200ug |
2 x 100 μg Vials |
529.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18653300
|
Novus Biologicals™
NBP3-11685-180ug |
6 x 30 μg Vials |
1080.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18623800
|
Novus Biologicals™
NBP3-11685-600ug |
6 x 100 μg Vials |
1345.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. | |
LYOPH |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HT29 cell line)