Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HT29 cell line)
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
2 flacons de 100 μg
2 flacons de 30 μg
6 flacons de 100 μl
6 flacons de 30 μl
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
| Concentration | LYOPH |
| Quantité | 6 flacons de 30 μl |