Learn More
Memmert™ Bains-marie Excellent Series
Protège le laboratoire et les échantillons, même à des températures élevées. Les bains-marie de la série Excellent Series Memmert™ offrent une protection thermique multiple grâce à l’acier inoxydable résistant à la corrosion et à des composants électroniques précis.
Marque: Memmert™ WNE29
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contrôleur à microprocesseur PID compatible Fuzzy
- Affichage numérique
- 2 x capteurs PT100
- Dispositif d’étalonnage sur le contrôleur
- Alarme sonore et visuelle
- Protection contre la surchauffe
- Option de dispositif d’agitation
Spécification
Contrôleur à microprocesseur PID à logique floue | |
29 L | |
Digital LED | |
Acier inoxydable | |
95°C | |
818 mm | |
516 mm | |
238 mm | |
590 mm | |
22 kg | |
2,4 kW |
sans pompe de circulation | |
CE, VDE, GS | |
Pour l'exploitation minière, les aliments et les boissons, le contrôle de la température | |
WNE 29 | |
±0,1°C | |
590 mm | |
350 mm | |
140 mm | |
29 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |