Learn More
Memmert™ Bains-marie Excellent Series
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Comprend:
Pompe de circulation
sans pompe de circulation
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contrôleur à microprocesseur PID compatible Fuzzy
- Affichage numérique
- 2 x capteurs PT100
- Dispositif d’étalonnage sur le contrôleur
- Alarme sonore et visuelle
- Protection contre la surchauffe
- Option de dispositif d’agitation
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | Contrôleur à microprocesseur PID à logique floue |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Certifications/Conformité | CE, VDE, GS |
| Affichage | Digital LED |
| À utiliser avec (application) | Pour l'exploitation minière, les aliments et les boissons, le contrôle de la température |
| Comprend | sans pompe de circulation |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | WNE 10 |
| Température (métrique) maximale | 95°C |
| Résolution de la température | ±0,1°C |
| Afficher plus |