Learn More
Memmert™ Bains-marie Excellent Series
Protège le laboratoire et les échantillons, même à des températures élevées. Les bains-marie de la série Excellent Series Memmert™ offrent une protection thermique multiple grâce à l’acier inoxydable résistant à la corrosion et à des composants électroniques précis.
Marque:  Memmert™ WPE45
Description
  • Contrôleur à microprocesseur PID compatible Fuzzy
  • Affichage numérique
  • 2 x capteurs PT100
  • Dispositif d’étalonnage sur le contrôleur
  • Alarme sonore et visuelle
  • Protection contre la surchauffe
  • Option de dispositif d’agitation
Spécification
Spécification
Contrôleur à microprocesseur PID à logique floue
45 L
Digital LED
Pompe de circulation
WPE 45
±0,1°C
590 mm
350 mm
220 mm
35 kg
230 V
50/60 Hz
avec pompe de circulation
CE, VDE, GS
Pour l'exploitation minière, les aliments et les boissons, le contrôle de la température
Acier inoxydable
95°C
818 mm
516 mm
296 mm
590 mm
32 kg
2,8 kW