Learn More
Memmert™ Bains-marie Excellent Series
Protège le laboratoire et les échantillons, même à des températures élevées. Les bains-marie de la série Excellent Series Memmert™ offrent une protection thermique multiple grâce à l’acier inoxydable résistant à la corrosion et à des composants électroniques précis.
Marque:  Memmert™ WNE45
Code produit. 10105282
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Contrôleur à microprocesseur PID compatible Fuzzy
  • Affichage numérique
  • 2 x capteurs PT100
  • Dispositif d’étalonnage sur le contrôleur
  • Alarme sonore et visuelle
  • Protection contre la surchauffe
  • Option de dispositif d’agitation
Spécification
Spécification
Contrôleur à microprocesseur PID à logique floue
45 L
Digital LED
Acier inoxydable
95°C
818 mm
516 mm
296 mm
590 mm
24 kg
2,8 kW
sans pompe de circulation
CE, VDE, GS
Pour l'exploitation minière, les aliments et les boissons, le contrôle de la température
WNE 45
±0,1°C
590 mm
350 mm
220 mm
31 kg
230 V
50/60 Hz