Learn More
Thermo Scientific™ Passeur rotatif 7 cuves thermostaté pour spectrophotomètres UV-Visible Evolution™ Smart
Contrôlez efficacement la température avec un bain-marie à circulation grâce au passeur rotatif 7 cuves thermostaté intelligent pour spectrophotomètres UV/Visible Thermo Scientific™ Evolution™.
3800.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12306583
|
Thermo Scientific™
840-214900 |
Passeur rotatif intelligent 7 cuves thermostaté |
3800.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Contrôlez efficacement la température avec un bain-marie à circulation grâce au passeur rotatif 7 cuves thermostaté pour spectrophotomètres UV-Visible Thermo Scientific™ Evolution™ Smart. Associé à un thermostat à circulation, ce passeur de cuves permet de contrôler la température de 7 échantillons ou étalons.
- Accessoire de positionnement d’échantillon facile à utiliser à utiliser avec les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ 200 et 300.
- Contrôle de l’accessoire entièrement intégré dans les logiciels Thermo Scientific™ INSIGHT™ et Thermo Scientific™ VISION™.
- Reconnaissance automatique par le logiciel, alignement intelligent et communication du numéro de série
- Comprend le carrousel et la base de moteur.
- Lorsqu’il est placé dans les faisceaux de l’échantillon et de référence (Evolution 300 uniquement), ce passeur de cuves permet la comparaison d’un maximum de 7 échantillons, chacun avec sa propre référence.
- Surveillez la température à l’intérieur d’une cuve grâce à un accessoire pour sonde de température compatible avec les accessoires Smart, référence 0011401
- Pour exploiter cet accessoire dans un environnement réglementé ou CQ, un progiciel de qualification de l’ensemble du système est disponible pour garantir la conformité de l’instrument et de son accessoire en tant qu’unité complète.