Learn More
Thermo Scientific™ Passeur rotatif 7 cuves thermostaté pour spectrophotomètres UV-Visible Evolution™ Smart
Contrôlez efficacement la température avec un bain-marie à circulation grâce au passeur rotatif 7 cuves thermostaté intelligent pour spectrophotomètres UV/Visible Thermo Scientific™ Evolution™.
Marque: Thermo Scientific™ 840-214900
Description
Contrôlez efficacement la température avec un bain-marie à circulation grâce au passeur rotatif 7 cuves thermostaté pour spectrophotomètres UV-Visible Thermo Scientific™ Evolution™ Smart. Associé à un thermostat à circulation, ce passeur de cuves permet de contrôler la température de 7 échantillons ou étalons.
- Accessoire de positionnement d’échantillon facile à utiliser pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ Evolution™ 200 et 300
- Contrôle de l’accessoire entièrement intégré dans les logiciels Thermo Scientific™ INSIGHT™ et Thermo Scientific™ VISION™
- Reconnaissance automatique par le logiciel, alignement intelligent et communication du numéro de série
- Comprend le carrousel et la base de moteur
- Lorsqu’il est placé dans les faisceaux de l’échantillon et de référence (Evolution 300 uniquement), ce passeur de cuves permet la comparaison d’un maximum de 7 échantillons, chacun avec 7 références.
- Surveillez la température à l’intérieur d’une cuve grâce à un accessoire pour sonde de température compatible avec les accessoires Smart, référence 0011401.
- Pour exploiter cet accessoire dans un environnement réglementé ou CQ, un progiciel de qualification de l’ensemble du système est disponible pour garantir la conformité de l’instrument et de son accessoire en tant qu’unité complète.
Spécification
Compatible avec la sonde de température pour les accessoires Smart, numéro de catalogue 10011401 | |
Passeur rotatif intelligent 7 cuves thermostaté | |
Spectrophotomètres Evolution 200 Series et Evolution 300 | |
Thermostatisation avec liquide à écoulement libre à partir d’un recirculateur contrôlé par la température externe |
Evolution 200 Series : position de l’échantillon uniquement, Evolution 300 : positions de l’échantillon et de référence | |
Passeur rotatif Smart 7 cuves thermostatables | |
Carrousel et base de moteur |