Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre Eutech™ pH 2700
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
1045.20€ - 1145.70€
Spécification
Précision (mV) | ±0,2 |
---|---|
Précision (pH) | ±0,002 |
Gamme (pH) | -2 à 20 |
Résolution (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
Plage de températures (métrique) | 0°C à 100°C |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11573855
|
Thermo Scientific™
01X543901 |
pH-mètre Eutech pH 2700 avec support d’électrode intégré et adaptateur 100/240 VAC, câble RS232 |
1045.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11583855
|
Thermo Scientific™
01X543902 |
pH-mètre Eutech 2700 avec électrode de pH (ECFG7370101B), sonde ATC (PH5TEMB01P), porte-électrodes intégré, adaptateur 100/240 VAC, câble RS232, solution de recharge d’électrode de pH, 60 ml |
1145.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Écran surdimensionné avec de grandes polices, mais compact – le pH-mètre Eutech pH 2700 offre un écran facile à lire qui en affiche plus. Affichez les mesures de pH ou de rH, avec la température, l’état de l’électrode, les points d’étalonnage, la date et l’heure en une seule fois !
Caractéristiques
- Étalonnage jusqu’à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon
- Diagnostic rapide et facile des électrodes avec affichage de plusieurs pentes et du décalage du pH
- La mémoire non volatile peut contenir jusqu’à 500 points de données – estampillés avec l’heure et la date pour la conformité avec les BPL
- Étalonnez avec jusqu’à 5 tampons de pH personnalisés – utilisez n’importe quelles valeurs de pH qui sont séparées par ≥1,0 unité de pH
- Alarme d’étalonnage (cal-due) – plus d’étalonnages obsolètes !
- Fonction d’enregistrement automatique pour une surveillance continue pratique
- Protection par mot de passe pour la configuration et l’étalonnage
- Ensembles de tampons : USA, NIST, DIN, Utilisateur 1, Utilisateur 2, Personnalisé
Applications
- Pédagogique : Utile pour la plupart des laboratoires, les études écologiques et d’autres applications
- Laboratoire : Études environnementales, laboratoires de chimie, titrations et tests d’assurance qualité, là où la gestion de données BPL est requise. Utilisation dans tous les types de transformation des aliments.
Spécification
±0,2 | |
-2 à 20 | |
0°C à 100°C | |
Enregistrement automatique des données |
±0,002 | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
500 avec horodatage |