Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre Eutech™ pH 2700
Code produit. 11573855
Click to view available options
Comprend:
Intergral Electrod Holder
Électrode de pH, sonde ATC
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11573855
Marque: Thermo Scientific™ 01X543901
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Écran surdimensionné avec de grandes polices, mais compact – le pH-mètre Eutech pH 2700 offre un écran facile à lire qui en affiche plus. Affichez les mesures de pH ou de rH, avec la température, l’état de l’électrode, les points d’étalonnage, la date et l’heure en une seule fois !
Caractéristiques
  • Étalonnage jusqu’à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon
  • Diagnostic rapide et facile des électrodes avec affichage de plusieurs pentes et du décalage du pH
  • La mémoire non volatile peut contenir jusqu’à 500 points de données – estampillés avec l’heure et la date pour la conformité avec les BPL
  • Étalonnez avec jusqu’à 5 tampons de pH personnalisés – utilisez n’importe quelles valeurs de pH qui sont séparées par ≥1,0 unité de pH
  • Alarme d’étalonnage (cal-due) – plus d’étalonnages obsolètes !
  • Fonction d’enregistrement automatique pour une surveillance continue pratique
  • Protection par mot de passe pour la configuration et l’étalonnage
  • Ensembles de tampons : USA, NIST, DIN, Utilisateur 1, Utilisateur 2, Personnalisé
Applications
  • Pédagogique : Utile pour la plupart des laboratoires, les études écologiques et d’autres applications
  • Laboratoire : Études environnementales, laboratoires de chimie, titrations et tests d’assurance qualité, là où la gestion de données BPL est requise. Utilisation dans tous les types de transformation des aliments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description pH-mètre Eutech pH 2700 avec support d’électrode intégré et adaptateur 100/240 VAC, câble RS232
Comprend Intergral Electrod Holder
Précision (température) ±0,3°C /±0,5°F
Précision (mV) ±0,2
Précision (pH) ±0,002
Sorties RS-232
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Gamme (mV) ± 2000,0
Gamme (rH) ± 2000.0 mV
Résolution (mV) 0,1 mV
Calibration Points Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Plage de températures (impériale) 32,0 à 212,0°F
Résolution (température) 0,1°C/°F
Points de données 500 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Enregistrement automatique des données
Modèle pH 2700
Alimentation électrique Adaptateur CC 9 V, 1,3 A (100/240 VAC, SMPS)
Compensation thermique ATC et MTC