Learn More
Phosphate d’europium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
52.46€ - 189.95€
Identifiants chimiques
CAS 14913-20-3
Formule moléculaire EuO4P
Poids moléculaire (g/mol) 246.93
Numéro MDL MFCD05664261
Clé InChI KJNZTHUWRRLWOA-UHFFFAOYSA-K
Synonyme europium iii phosphate hydrate, europium 3+ hydrate phosphate, europium 3+ phosphate-water 1/1/1, europium 3+ ion hydrate phosphate
CID PubChem 16217374
SMILES [Eu+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11364987
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041989.03
1 g
52.46€
1g
11354987
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041989.06
5 g
189.95€
5g
Description
Description
Europium finds application in optical coating and thin film application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14913-20-3
246.93
KJNZTHUWRRLWOA-UHFFFAOYSA-K
16217374
EuO4P
MFCD05664261
europium iii phosphate hydrate, europium 3+ hydrate phosphate, europium 3+ phosphate-water 1/1/1, europium 3+ ion hydrate phosphate
[Eu+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Europium(III) phosphate hydrate
Morceaux et poudre
EuO4P
MFCD05664261
Insoluble in water.
[Eu+3].[O-]P([O-])([O-])=O
246.93
246.93 (Anhydrous)
Hygroscopic
14913-20-3
(REO)
EuPO4·xH2O
europium iii phosphate hydrate, europium 3+ hydrate phosphate, europium 3+ phosphate-water 1/1/1, europium 3+ ion hydrate phosphate
KJNZTHUWRRLWOA-UHFFFAOYSA-K
europium(3+);phosphate;hydrate
16217374
99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-901-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote