Learn More
Phosphate d’europium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354987
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11354987
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041989.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14913-20-3 | EuO4P | 246.93 g/mol
Europium finds application in optical coating and thin film application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14913-20-3
Formule moléculaire EuO4P
Poids moléculaire (g/mol) 246.93
Numéro MDL MFCD05664261
Clé InChI KJNZTHUWRRLWOA-UHFFFAOYSA-K
Synonyme europium iii phosphate hydrate, europium 3+ hydrate phosphate, europium 3+ phosphate-water 1/1/1, europium 3+ ion hydrate phosphate
CID PubChem 16217374
SMILES [Eu+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) phosphate hydrate
Forme physique Morceaux et poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire EuPO4·xH2O
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC europium(3+);phosphate;hydrate
Poids de la formule 246.93 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic