Learn More
Fluorure d’europium(III), anhydre, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
126.63€ - 910.53€
Identifiants chimiques
CAS 13765-25-8
Formule moléculaire EuF3
Poids moléculaire (g/mol) 208.96
Numéro MDL MFCD00010998
Clé InChI HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
Nom IUPAC europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11321049
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011302.04
2 g
126.63€
2g
11331049
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011302.06
5 g
250.25€
5g
11311049
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011302.14
25 g
910.53€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-368-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Fluorure d’europium(III), anhydre, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals